Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
SB.52
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Knurled nuts with long bushing and PVDF cones for 6 port valves (Rheodyne),
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
The package contains: 2 knurled nuts; 6 PVDF double cones.
Analysis Note
visual control: passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Knurled nuts with long bushing and PVDF cones for 6 port valves (Rheodyne)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?