Merck
FR139579001
K-007 Yellow Std PS 10%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
Quality Segment
diam.
0.050—0.075 μm
Application
Dyed microspheres are extremely uniform and are dyed internally (their surface properties are unchanged), insuring maximum color brilliance and preventing dye leaching in water or aqueous buffers.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)