Merck
LCWP04701
Mitex-Membranfilter
Mitex™, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter; Porengröße 10,0 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
10.0 μm pore size, 60 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
47 mm
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Mitex™
parameter
14 L/min-cm2 air flow rate, 220 mL/min-cm2 water flow rate, 260 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
130 μm
color
white
matrix
Mitex™
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
bubble point
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Die Mitex™ PTFE-Membran ist gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich organischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und Basen, Treibstoffen und kryogenen Flüssigkeiten, beständig. Die Mitex Membran ist unlaminiert, jedoch einfach zu handhaben und vereint den Komfort einer laminierten Membran mit der Vielseitigkeit einer reinen PTFE-Membran. Mitex Membranen sind hydrophob.
Eigenschaften & Vorteile:
•Breite chemische Kompatibilität
•Biologisch und chemisch inert
•Stabil bei Temperaturen über 260 °C (500 °F) und unter -100 °C (-148 °F)
Anwendungen:
Klärfiltration von Säuren, Basen, kryogenen Flüssigkeiten und Treibstoffen; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; RNA-Isolierung
Filtercode: LCWP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Application
10,0 µm Porengröße, hydrophobes PTFE, 47 mm
Legal Information
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mitex-Membranfilter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)