Merck
MXPELEHUB
Milliflex® electrical hub VHP compatible
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
eCl@ss:
32150313
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
manufacturer/tradename
PyroDetect, Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)