Über diesen Artikel
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26121629
eCl@ss:
27400102
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
Assurance GDS®
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with
storage temp.
room temp
General description
The Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable US is an essential part to be used with the GDS Adaptor Box for the GDS Rotor-Gene Q. As part of the GDS system, the Adaptor Box improves laptop connectivity and PCR run flexibility, allowing one laptop to control up to five Rotor-Genes at one time.
Application
The Assurance® GDS Adaptor Box Power Cable US is an essential part used with the Assurance® GDS Adaptor Box.
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?