Fortfahren mit
02065
Adenosin-5′-triphosphat, auf Agarose 4B immobilisiert
suitable for affinity chromatography, powder (lyophilized)
Synonym(e):
5′-ATP-agarose 4B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
Form:
powder (lyophilized)
Storage temp.:
−20°C
form
powder (lyophilized)
Quality Segment
contains
60% lactose as stabilizer
technique(s)
affinity chromatography: suitable, protein detection: suitable
capacity
≥1 μmol/mL, packed gel capacity (5′-ATP)(bound by a C6-spacer to C-8 of ATP)
storage temp.
−20°C
General description
der Lactose-Stabilisator muss vor Gebrauch durch Waschen des Gels mit Wasser oder Puffer auf einem Filter entfernt werden
Application
Adenosine 5′-triphosphate, immobilized on Agarose 4B (5′-ATP-agarose 4B) is intended for use in affinity chromatography. 5′-ATP-agarose 4B has been shown to bind enzymes with affinity to 5′-ATP. 5′-ATP-agarose 4B may be considered for used with enzymes that bind to other ATP-agarose and sepharose affinity media or beads.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Purification of cofactor-dependent enzymes by affinity chromatography
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)