Merck
A252
AGN 192403 hydrochloride
solid
Synonym(e):
(2-endo, 3-exo)-3-(Methylethyl)-bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.73
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
color
off-white
solubility
H2O: 20 mg/mL
SMILES string
Cl.CC(C)[C@@H]1[C@H]2CC[C@H](C2)[C@H]1N
Gene Information
human ... NISCH(11188)
Biochem/physiol Actions
I1 imidazoline receptor ligand.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)