Merck
B7883
Biotin methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
mp
~166.5 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)OC)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C11H18N2O3S/c1-16-9(14)5-3-2-4-8-10-7(6-17-8)12-11(15)13-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3,(H2,12,13,15)/t7-,8-,10-/m0/s1
InChI key
BHEWJAXNLVWPSC-NRPADANISA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)