Merck
D1007
Dehydroisoandrosterone 3-glucuronide
Synonym(e):
5-Androsten-3β-ol-17-one 3-glucuronide, De­hydro­epi­andro­sterone 3-glucuronide, Pra­sterone glucur­onide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H36O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.55
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC12CCC3C(CC=C4CC(CCC34C)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O)C1CCC2=O
InChI
1S/C25H36O8/c1-24-9-7-13(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(26)25(15,2)10-8-16(14)24/h3,13-16,18-21,23,27-29H,4-11H2,1-2H3,(H,30,31)
InChI key
GLONBVCUAVPJFV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)