Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
form
solid
technique(s)
toxicology assay: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Fireflies have been used in several studies of bioluminescence. In particular they may be used in assays to determine toxicity pathways because bioluminescence can quantitatively measure a wide range of biological activities.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?