Merck
BDPH9BCC89C8
Bide Pharmatech
5-Chloronicotinic acid
Synonyme(s) :
5-chloronicotinic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H4O2N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.56
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10)
Inchi Key
XYLPLVUYPAPCML-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Chloronicotinic acid
Mentions de précaution
Mot-clé