Merck
BDPH9BCCB5EA
Bide Pharmatech
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Synonyme(s) :
[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H9O1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.17
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H9F3O/c1-6-7(5-13)3-2-4-8(6)9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
Inchi Key
OCUGIKIVMHDQQQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé