Merck
BDPH9BCD4E08
Bide Pharmatech
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine
Synonyme(s) :
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.13
MDL number:
Le produit BDPH9BCD4E08 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C6H5N3/c1-2-4-9-5-7-8-6(9)3-1/h1-5H
Inchi Key
AYSYSOQSKKDJJY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark