Merck
BDPH9BCD6058
Bide Pharmatech
9,10-Dimethoxy-5,6-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolino[3,2-a]isoquinolin-7-ium chloride
Synonyme(s) :
9,10-dimethoxy-5H,6H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquino[3,2-a]isoquinolin-7-ium chloride
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C20H18O4N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.82
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Inchi Key
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Mentions de précaution
Mot-clé