Merck
BDPH9BCD7DFC
Bide Pharmatech
6-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Synonyme(s) :
6-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H6O1N2F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.12
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-5-3-1-2-4(9)10-5/h1-3,6H,(H2,9,10)
Inchi Key
QMOFLAKXMLKVTC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Mentions de précaution
Mot-clé