Merck
BDPH9BCD817A
Bide Pharmatech
1,2,3,4,5,6-Hexahydrobenzo[b]azocine
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5,6-hexahydro-1-benzazocine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H15N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-2-6-10-7-3-4-8-11(10)12-9-5-1/h3-4,7-8,12H,1-2,5-6,9H2
Inchi Key
VTIJFGNTDHLPLT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé