Merck
BDPH9BCDB127
Bide Pharmatech
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Synonyme(s) :
methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H9O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.15
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-5-3-4-6(8-5)7(9)10-2/h3-4,8H,1-2H3
Inchi Key
CQYALQAMQXUBRO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow or Pale-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé