Merck
BDPH9BCDBEBB
Bide Pharmatech
(2-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanol
Synonyme(s) :
(2-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5O1N1Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.47
MDL number:
Le produit BDPH9BCDBEBB n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c7-6-4(3-10)1-2-5(8)9-6/h1-2,10H,3H2
Inchi Key
CUVPULOYOCRYDC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid