Merck
BDPH9BCDC1E1
Bide Pharmatech
Cyclopropanecarbaldehyde
Synonyme(s) :
cyclopropanecarbaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H6O1
Poids moléculaire :
70.09
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H6O/c5-3-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N