Merck
BDPH9BCDCE74
Bide Pharmatech
Methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Synonyme(s) :
methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H9O3Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.07
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-5-6(9(12)13-2)3-4-7(10)8(5)11/h3-4,11H,1-2H3
Inchi Key
KJQPVKLURCKVPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Purity
95%
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé