Merck
BDPH9BCDD75F
Bide Pharmatech
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Synonyme(s) :
3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H3O2Cl2F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.01
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O2/c9-5-1-4(7(10)14)2-6(3-5)15-8(11,12)13/h1-3H
Inchi Key
SDWXPVZFCXEROE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid