Merck
BDPH9C021A22
Bide Pharmatech
(S)-1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
Synonyme(s) :
(1S)-1-(4-chlorophenyl)-1-propanamine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H13N1Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.11
MDL number:
Le produit BDPH9C021A22 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C9H12ClN.ClH/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6,9H,2,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Inchi Key
GGFMDYMEAQPNPZ-FVGYRXGTSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid