Merck
BDPH9C021FFB
Bide Pharmatech
(R)-10-Benzyl-23-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-6,9,12,15,18-pentaoxo-3-oxa-5,8,11,14,17-pentaazatricosanoic acid
Synonyme(s) :
(R)-10-benzyl-23-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-6,9,12,15,18-pentahydroxy-3-oxa-5,8,11,14,17-pentaazatricosa-5,8,11,14,17-pentaenoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Le produit BDPH9C021FFB n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C28H36N6O10/c35-21(9-5-2-6-12-34-25(39)10-11-26(34)40)29-14-22(36)30-16-24(38)33-20(13-19-7-3-1-4-8-19)28(43)31-15-23(37)32-18-44-17-27(41)42/h1,3-4,7-8,10-11,20H,2,5-6,9,12-18H2,(H,29,35)(H,30,36)(H,31,43)(H,32,37)(H,33,38)(H,41,42)/t20-/m1/s1
Inchi Key
SODPQQOBNODMSG-HXUWFJFHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals