Merck
AABH97CD86A2
AA BLOCKS, INC.
Axitinib Sulfoxide
Sinonimo/i:
(E)-N-methyl-2-((3-(2-(pyridin-2-yl)vinyl)-1H-indazol-6-yl)sulfinyl)benzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C22H18O2N4S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.48
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C22H18N4O2S/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)29(28)16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+
Inchi Key
MAHSNFBPPYMWFB-FMIVXFBMSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)