Merck
AABH97CE8FA2
AA BLOCKS, INC.
[2-(Acetyloxy)-5-nitro-1,3-phenylene]di(methylene) diacetate
Sinonimo/i:
2-(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]-5-nitrobenzyl acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H15O8N1
Peso molecolare:
325.28
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H15NO8/c1-8(16)21-6-11-4-13(15(19)20)5-12(7-22-9(2)17)14(11)23-10(3)18/h4-5H,6-7H2,1-3H3
Inchi Key
OTONBRJUYFCXLE-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)