Merck
AABH97CEC8BE
AA BLOCKS, INC.
4-(4-Bromophenyl)-N-(3-chlorophenyl)-6-methyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxamide
Sinonimo/i:
4-(4-bromophenyl)-N-(3-chlorophenyl)-6-methyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C18H15O1N3Cl1Br1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.76
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C18H15BrClN3OS/c1-10-15(17(24)22-14-4-2-3-13(20)9-14)16(23-18(25)21-10)11-5-7-12(19)8-6-11/h2-9,16H,1H3,(H,22,24)(H2,21,23,25)
Inchi Key
UKZLBNIWRMNBOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)