Merck
AABH97D205BD
AA BLOCKS, INC.
Fast Red Violet LB Salt
Sinonimo/i:
4-(benzoylamino)-5-chloro-2-methylbenzenediazonium chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H11O1N3Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.17
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H10ClN3O.ClH/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)18-16)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-8H,1H3;1H
Inchi Key
SARKXLKWFKNUMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)