Merck
AABH97D2C4EF
AA BLOCKS, INC.
N-Ethyl Fluprostenol Carboxamide
Sinonimo/i:
(5E)-7-((1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-((R,E)-3-hydroxy-4-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)but-1-en-1-yl)cyclopentyl)-N-ethylhept-5-enimidic acid
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C25H34O5N1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
485.54
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C25H34F3NO5/c1-2-29-24(33)11-6-4-3-5-10-20-21(23(32)15-22(20)31)13-12-18(30)16-34-19-9-7-8-17(14-19)25(26,27)28/h3,5,7-9,12-14,18,20-23,30-32H,2,4,6,10-11,15-16H2,1H3,(H,29,33)/b5-3+,13-12+/t18-,20-,21-,22+,23-/m1/s1
Inchi Key
GAAVJEMZITUZOC-NIQHAARNSA-N
Storage temp.
-20C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)