Merck
AABH97D2D4E0
AA BLOCKS, INC.
Betamethasone 21-Valerate
Sinonimo/i:
(11beta,16beta)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl pentanoate
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C27H37O6F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.59
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(32)34-15-22(31)27(33)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-24(17,3)26(19,28)21(30)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,30,33H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Inchi Key
FEROCCAEIIKMJT-SUYDQAKGSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betamethasone 21-Valerate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)