Merck
AABH97D2F08E
AA BLOCKS, INC.
Indoramin
Sinonimo/i:
N-{1-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl}benzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C22H25O1N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.46
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C22H25N3O/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21/h1-9,16,19,23H,10-15H2,(H,24,26)
Inchi Key
JXZZEXZZKAWDSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)