Merck
AABH97D3CBBC
AA BLOCKS, INC.
Ethidium monoazide (bromide)
Sinonimo/i:
3-amino-8-azido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C21H18N5Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.31
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C21H17N5.BrH/c1-2-26-20-12-15(22)8-10-18(20)17-11-9-16(24-25-23)13-19(17)21(26)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,22H,2H2,1H3;1H
Inchi Key
GHUXAYLZEGLXDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)