Merck
86355
TentaGel™ MB-COOH
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Sinonimo/i:
O-(2-Succinylaminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
extent of labeling
~0.40 mmol/g loading
particle size
140-170 μm
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)