Merck
BDPH9BCD1398
Bide Pharmatech
5-Methyl-3-(2'-chlorophenyl)-4-isoxazolecarboxylic acid
Sinonimo/i:
3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H8O3N1Cl1
Peso molecolare:
237.64
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Inchi Key
UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)