Merck
BDPH9BCD3322
Bide Pharmatech
3-(Benzyloxy)azetidine hydrochloride
Sinonimo/i:
3-(benzyloxy)azetidine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H14O1N1Cl1
Peso molecolare:
199.68
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-12-10-6-11-7-10;/h1-5,10-11H,6-8H2;1H
Inchi Key
BQTSSUSLZRYTQB-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)