Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C8H4FNO2/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-3H,(H,11,12)
Inchi Key
SVBQRUGIKCKEQZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?