Indicazioni di pericolo H e consigli di prudenza P
Indicazioni di pericolo
72 indicazioni di pericolo singole e 17 combinate cui è assegnato un codice alfanumerico univoco formato da una lettera e tre cifre come segue:
- la lettera "H" (per le "indicazioni di pericolo");
- una cifra che si riferisce al tipo di pericolo:
- "2" per i pericoli fisici
- "3" per i pericoli per la salute umana
- "4" per i pericoli per l’ambiente
- due cifre corrispondenti alla numerazione progressiva dei pericoli derivanti dalle caratteristiche intrinseche della sostanza o della miscela, come l’esplosività (codici da 200 a 210), l’infiammabilità (codici da 220 a 230), ecc.
Tabella delle indicazioni di pericolo
Codice | Indicazioni di pericolo | Classe di pericolo | Categoria | Avvertenza | Codici P |
|---|---|---|---|---|---|
| H200 | Esplosivo instabile | Esplosivi | Esplosivo instabile | Pericolo | P201, P202, P281, P372, P373, P380, P401, P501 |
| H201 | Esplosivo; pericolo di esplosione di massa | Esplosivi | Div 1.1 | Pericolo | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H202 | Esplosivo; grave pericolo di proiezione | Esplosivi | Div 1.2 | Pericolo | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H203 | Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d’aria o di proiezione | Esplosivi | Div 1.3 | Pericolo | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H204 | Pericolo di incendio o di proiezione | Esplosivi | Div 1.4 | Attenzione | P210, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P374, P401, P501 |
| H205 | Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio | Esplosivi | Div 1.5 Div 1.6 | Pericolo | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H220 | Gas altamente infiammabile | Gas infiammabili | Categoria 1 | Pericolo | P210, P377, P381, P403 |
| H221 | Gas infiammabile | Gas infiammabili | Categoria 2 | Attenzione | P210, P377, P381, P403 |
| H222 | Aerosol altamente infiammabile | Aerosol infiammabili | Categoria 1 | Pericolo | P210, P211, P251, P410+P412 |
| H223 | Aerosol infiammabile | Aerosol infiammabili | Categoria 2 | Attenzione | P210, P211, P251, P410+P412 |
| H224 | Liquido e vapori altamente infiammabili | Liquidi infiammabili | Categoria 1 | Pericolo | P210,P233, P240, P241, P242, P243, P280, P303+ P361+P353, P370+P378, P403+P235, P501 |
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili | Liquidi infiammabili | Categoria 2 | Pericolo | |
| H226 | Liquido e vapori infiammabili | Liquidi infiammabili | Categoria 3 | Attenzione | |
| H227 | Liquido combustibile | Liquidi infiammabili | Categoria 4 | Attenzione | P210, P280, P370+P378, P403+P235, P501 |
| H228 | Solido infiammabile | Solidi infiammabili | Categoria 1 | Pericolo | P210, P240,P241, P280, P370+P378 |
| H228 | Solido infiammabile | Solidi infiammabili | Categoria 2 | Attenzione | |
| H240 | Rischio di esplosione per riscaldamento | Sostanze e miscele autoreattive; perossidi organici | Tipo A | Pericolo | P210, P220, P234, P280, P370+ P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H241 | Rischio d’incendio o di esplosione per riscaldamento | Sostanze e miscele autoreattive; perossidi organici | Tipo B | Pericolo | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H242 | Rischio d’incendio per riscaldamento | Sostanze e miscele autoreattive; perossidi organici | Tipo C e D | Pericolo | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H242 | Rischio d’incendio per riscaldamento | Sostanze e miscele autoreattive; perossidi organici | Tipo E e F Tipo G | Attenzione | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H250 | Spontaneamente infiammabile all’aria | Liquidi piroforici; solidi piroforici | Categoria 1 | Pericolo | P210, P222, P280, P302+P334, P370+P378, P422 |
| H251 | Autoriscaldante; può infiammarsi | Sostanze e miscele autoriscaldanti | Categoria 1 | Pericolo | |
| H252 | Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi | Sostanze e miscele autoriscaldanti | Categoria 2 | Attenzione | P235+P410, P280, P407, P413, P420 |
| H260 | A contatto con l’acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente | Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili | Categoria 1 | Pericolo | |
| H261 | A contatto con l’acqua libera gas infiammabili | Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili | Categoria 2 | Pericolo | P223, P231+P232, P280, P335+ P334, P370+P378, P402+P404, P501 |
| H261 | A contatto con l’acqua libera gas infiammabili | Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili | Categoria 3 | Attenzione | P231+P232, P280, P370+P378, P402+P404, P501 |
| H270 | Può provocare o aggravare un incendio; comburente | Gas comburenti | Categoria 1 | Pericolo | P220, P244, P370+P376, P403 |
| H271 | Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente | Liquidi comburenti; solidi comburenti | Categoria 1 | Pericolo | P210, P220, P221, P280, P283, P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378, P501 |
| H272 | Può aggravare un incendio; comburente | Liquidi comburenti; solidi comburenti | Categoria 2 | Pericolo | |
| H272 | Può aggravare un incendio; comburente | Liquidi comburenti; solidi comburenti | Categoria 3 | Attenzione | P210, P220, P221P280, P370+P378, P501 |
| H280 | Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato | Gas sotto pressione | Gas compresso Gas liquefatto Gas disciolto | Attenzione | P410+P403 |
| H281 | Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche | Gas sotto pressione | Gas liquefatto refrigerato | Attenzione | P282, P336, P315, P403 |
| H290 | Può essere corrosivo per i metalli | Sostanze e miscele corrosive per i metalli | Categoria 1 | Attenzione | P234, P390, P404 |
| H300 | Letale se ingerito | Tossicità acuta, via orale | Categoria 1, 2 | Pericolo | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 |
| H301 | Tossico se ingerito | Tossicità acuta, via orale | Categoria 3 | Pericolo | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 |
| H302 | Nocivo se ingerito | Tossicità acuta, via orale | Categoria 4 | Attenzione | P264, P270, P301+P312, P330, P501 |
| H303 | Può essere nocivo se ingerito | Tossicità acuta, via orale | Categoria 5 | P312 | |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie | Tossicità in caso di aspirazione | Categoria 1 | Pericolo | |
| H305 | Può essere nocivo in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie | Tossicità in caso di aspirazione | Categoria 2 | Attenzione | P301+P310, P331, P405, P501 |
| H310 | Letale a contatto con la pelle | Tossicità acuta, per via cutanea | Categoria 1, 2 | Pericolo | P262, P264, P270, P280, P302+P350, P310, P322, P361, P363, P405, P501 |
| H311 | Tossico a contatto con la pelle | Tossicità acuta, per via cutanea | Categoria 3 | Pericolo | P280, P302+P352, P312, P322, P361, P363, P405, P501 |
| H312 | Nocivo a contatto con la pelle | Tossicità acuta, per via cutanea | Categoria 4 | Attenzione | P280,P302+P352, P312, P322, P363, P501 |
| H313 | Può essere nocivo per contatto con la pelle | Tossicità acuta, per via cutanea | Categoria 5 | P312 | |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e oculari | Corrosione/irritazione della pelle | Categoria 1A, B, C | Pericolo | P260,P264, P280, P301+P330+ P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+ P351+P338, P405, P501 |
| H315 | Provoca irritazione cutanea | Corrosione/irritazione della pelle | Categoria 2 | Attenzione | P264, P280, P302+P352, P321, P332+P313, P362 |
| H316 | Provoca una lieve irritazione cutanea | Corrosione/irritazione della pelle | Categoria 3 | Attenzione | P332+P313 |
| H317 | Può provocare una reazione allergica della pelle | Sensibilizzazione della pelle | Categoria 1 | Attenzione | P261, P272, P280, P302+P352, P333+P313, P321, P363, P501 |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare | Categoria 1 | Pericolo | P280, P305+P351+P338, P310 |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare | Categoria 2A | Attenzione | P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313P |
| H320 | Provoca irritazione oculare | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare | Categoria 2B | Attenzione | P264, P305+P351+P338, P337+P313 |
| H330 | Letale se inalato | Tossicità acuta, per inalazione | Categoria 1, 2 | Pericolo | P260, P271, P284, P304+P340, P310, P320, P403+P233, P405, P501 |
| H331 | Tossico se inalato | Tossicità acuta, per inalazione | Categoria 3 | Pericolo | P261, P271, P304+P340, P311, P321, P403+P233, P405, P501 |
| H332 | Nocivo se inalato | Tossicità acuta, per inalazione | Categoria 4 | Attenzione | P261, P271, P304+P340, P312 |
| H333 | Può essere nocivo se inalato | Tossicità acuta, per inalazione | Categoria 5 | P304+P312 | |
| H334 | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | Sensibilizzazione delle vie respiratorie | Categoria 1 | Pericolo | P261, P285, P304+P341, P342+P311, P501 |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie | Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola; irritazione delle vie respiratorie | Categoria 3 | Attenzione | |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini | Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola; effetti narcotici | Categoria 3 | Attenzione | P261, P271, P304+P340, P312, P403+P233, P405, P501 |
| H340 | Può provocare alterazioni genetiche | Mutagenicità sulle cellule germinali | Categoria 1A, 1B | Pericolo | |
| H341 | Sospettato di provocare alterazioni genetiche | Mutagenicità sulle cellule germinali | Categoria 2 | Attenzione | P201,P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
| H350 | Può provocare il cancro | Cancerogenicità | Categoria 1A, 1B | Pericolo | |
| H351 | Sospettato di provocare il cancro | Cancerogenicità | Categoria 2 | Attenzione | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
| H360 | Può nuocere alla fertilità o al feto | Tossicità per la riproduzione | Categoria 1A, 1B | Pericolo | |
| H361 | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto | Tossicità per la riproduzione | Categoria 2 | Attenzione | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
| H362 | Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno | Tossicità per la riproduzione, effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento | Categoria supplementare | P201, P260, P263, P264, P270, P308+P313 | |
| H370 | Provoca danni agli organi | Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola | Categoria 1 | Pericolo | P260, P264, P270, P307+P311, P321, P405, P501 |
| H371 | Può provocare danni agli organi | Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola | Categoria 2 | Attenzione | P260, P264, P270, P309+P311, P405, P501 |
| H372 | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta | Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione ripetuta | Categoria 1 | Pericolo | P260, P264, P270, P314, P501 |
| H373 | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta | Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione ripetuta | Categoria 2 | Attenzione | P260, P314, P501 |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici | Pericoloso per l’ambiente acquatico, pericolo acuto | Categoria 1 | Attenzione | P273, P391, P501 |
| H401 | Tossico per gli organismi acquatici | Pericoloso per l’ambiente acquatico, pericolo acuto | Categoria 2 | P273, P501 | |
| H402 | Nocivo per gli organismi acquatici | Pericoloso per l’ambiente acquatico, pericolo acuto | Categoria 3 | ||
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | Pericoloso per l’ambiente acquatico, pericolo a lungo termine | Categoria 1 | Attenzione | P273, P391, P501 |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. | Pericoloso per l’ambiente acquatico, pericolo a lungo termine | Categoria 2 | ||
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | Pericoloso per l’ambiente acquatico, pericolo a lungo termine | Categoria 3 | ||
| H413 | Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | Pericoloso per l’ambiente acquatico, pericolo a lungo termine | Categoria 4 | P273, P501 | |
| H420 | Nuoce alla salute pubblica e all’ambiente distruggendo l’ozono dello strato superiore dell’atmosfera | Pericoloso per lo strato di ozono | Categoria 1 | Attenzione | P502 |
| Informazioni supplementari sui pericoli - Solo nell’Unione Europea | |||||
| EUH001 | Esplosivo allo stato secco | ||||
| EUH006 | Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria | ||||
| EUH014 | Reagisce violentemente con l'acqua | ||||
| EUH018 | Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile | ||||
| EUH019 | Può formare perossidi esplosivi | ||||
| EUH029 | A contatto con l'acqua libera un gas tossico | ||||
| EUH031 | A contatto con acidi libera gas tossici | ||||
| EUH032 | A contatto con acidi libera gas molto tossici | ||||
| EUH044 | Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato | ||||
| EUH059 | Pericoloso per lo strato di ozono | ||||
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle | ||||
| EUH070 | Tossico per contatto oculare | ||||
Consigli di prudenza
116 consigli di prudenza singoli e 33 combinati cui è assegnato un codice alfanumerico univoco formato da una lettera e tre cifre come segue:
- la lettera "P" (per i "consigli di prudenza");
- una cifra che si riferisce al tipo di consiglio di prudenza:
- "1" per consigli di prudenza di carattere generale
- "2" per consigli di prudenza preventivi o precauzionali
- "3" per consigli di prudenza relativi a risposte/ reazioni
- “4" per consigli di prudenza relativi alla conservazione
- "5" per consigli di prudenza relativi allo smaltimento
- due cifre corrispondenti alla numerazione progressiva dei consigli di prudenza
Tabella dei consigli di prudenza
| Carattere generale | |
|---|---|
| P101 | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
| P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| P103 | Leggere l'etichetta prima dell'uso. |
| Prevenzione | |
| P201 | Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. |
| P202 | Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. |
| P210 | Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. — Non fumare. |
| P211 | Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. |
| P212 | Evitare di riscaldare sotto confinamento o di ridurre l'agente desensibilizzante. |
| P220 | Tenere/conservare lontano da indumenti/……./materiali combustibili. |
| P221 | Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili/…. |
| P222 | Evitare il contatto con l'aria. |
| P223 | Evitare qualsiasi contatto con l'acqua: pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea. |
| P230 | Mantenere umido con…. |
| P231 | Manipolare in gas inerte. |
| P232 | Proteggere dall'umidità. |
| P233 | Tenere il recipiente ben chiuso. |
| P234 | Conservare soltanto nel contenitore originale. |
| P235 | Tenere in luogo fresco. |
| P240 | Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. |
| P241 | Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/…/a prova di esplosione. |
| P242 | Utilizzare solo utensili antiscintillamento. |
| P243 | Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. |
| P244 | Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio. |
| P250 | Evitare le abrasioni/gli urti/…./gli attriti. |
| P251 | Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. |
| P260 | Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |
| P261 | Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |
| P262 | Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. |
| P263 | Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento. |
| P264 | Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. |
| P264 | Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. |
| P270 | Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. |
| P271 | Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. |
| P272 | Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. |
| P273 | Non disperdere nell'ambiente. |
| P280 | Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. |
| P281 | Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. |
| P282 | Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi. |
| P283 | Indossare indumenti resistenti al fuoco/alla fiamma/ignifughi. |
| P284 | Utilizzare un apparecchio respiratorio. |
| P285 | In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. |
| P231 + P232 | Manipolare in gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità. |
| P235 + P410 | Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari. |
| Reazione | |
| P301 | IN CASO DI INGESTIONE: |
| P304 | IN CASO DI INALAZIONE: |
| P305 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: |
| P306 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: |
| P307 | IN CASO di esposizione: |
| P308 | IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: |
| P309 | IN CASO di esposizione o di malessere: |
| P310 | Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
| P311 | Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
| P312 | In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
| P313 | Consultare un medico. |
| P314 | In caso di malessere, consultare un medico. |
| P315 | Consultare immediatamente un medico. |
| P320 | Trattamento specifico urgente (vedere……. su questa etichetta). |
| P321 | Trattamento specifico (vedere …….su questa etichetta). |
| P322 | Interventi specifici (vedere …su questa etichetta). |
| P330 | Sciacquare la bocca. |
| P331 | NON provocare il vomito. |
| P332 | IN CASO di irritazione della pelle: |
| P333 | In caso di irritazione o eruzione della pelle: |
| P334 | Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido. |
| P335 | Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. |
| P336 | Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata. |
| P337 | Se l’irritazione degli occhi persiste: |
| P338 | Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P340 | Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. |
| P341 | Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. |
| P342 | In caso di sintomi respiratori: |
| P350 | Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone. |
| P351 | Sciacquare accuratamente con acqua per parecchi minuti. |
| P352 | Lavare abbondantemente con acqua e sapone. |
| P353 | Sciacquare la pelle/fare una doccia. |
| P360 | Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti. |
| P361 | Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. |
| P362 | Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. |
| P363 | Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. |
| P370 | In caso di incendio: |
| P371 | In caso di incendio grave e di quantità rilevanti: |
| P372 | Rischio di esplosione in caso di incendio. |
| P373 | NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi. |
| P374 | Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. |
| P376 | Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Gas comburenti (punto 2.4) 1 |
| P377 | In caso d’incendio dovuto a perdita di gas: non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo. |
| P378 | Estinguere con… |
| P380 | Evacuare la zona. |
| P381 | Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo. |
| P390 | Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. |
| P391 | Raccogliere la fuoriuscita. Pericoloso per l’ambiente acquatico |
| P301 + P310 | IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
| P301 + P312 | IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
| P301 + P330 + P331 | IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. |
| P302 + P334 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido. |
| P302 + P350 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone. |
| P302 + P352 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. |
| P303 + P361 + P353 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. |
| P304 + P312 | IN CASO DI INALAZIONE: in caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
| P304 + P340 | IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. |
| P304 + P341 | IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. |
| P305 + P351 + P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P306 + P360 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti. |
| P307 + P311 | IN CASO di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
| P308 + P313 | IN CASO di esposizione o di temuta esposizione: consultare un medico. |
| P309 + P311 | IN CASO di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
| P332 + P313 | IN CASO di irritazione della pelle: consultare un medico. |
| P333 + P313 | In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. |
| P335 + P334 | Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido. |
| P337 + P313 | Se l’irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. |
| P342 + P311 | In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
| P370 + P376 | In caso di incendio: bloccare la perdita se non c'è pericolo. |
| P370 + P378 | In caso di incendio: estinguere con… |
| P370 + P380 | In caso di incendio: evacuare la zona. |
| P370 + P380 + P375 | In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza. |
| P371 + P380 + P375 | In caso di incendio grave e di quantità rilevanti: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza. |
| Conservazione | |
| P401 | Conservare… |
| P402 | Conservare in luogo asciutto. |
| P403 | Conservare in luogo ben ventilato. |
| P404 | Conservare in un recipiente chiuso. |
| P405 | Conservare sotto chiave. |
| P406 | Conservare in recipiente resistente alla corrosione/… provvisto di rivestimento interno resistente. |
| P407 | Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet. |
| P410 | Proteggere dai raggi solari. |
| P411 | Conservare a temperature non superiori a … oC/…oF. |
| P412 | Non esporre a temperature superiori a 50 oC/ 122 oF. |
| P413 | Conservare le rinfuse di peso superiore a … kg/…lbs a temperature non superiori a … oC/…oF. |
| P420 | Conservare lontano da altri materiali. |
| P422 | Conservare sotto… |
| P402 + P404 | Conservare in luogo asciutto. Conservare in un recipiente chiuso. |
| P403 + P233 | Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. |
| P403 + P235 | Conservare in luogo ben ventilato. Tenere in luogo fresco. |
| P410 + P403 | Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato. |
| P410 + P412 | Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 oC/122oF. |
| P411 + P235 | Conservare a temperature non superiori a … oC/…oF. Tenere in luogo fresco. |
| Smaltimento | |
| P501 | Smaltire il prodotto/recipiente in … |
| P502 | Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. |
Pittogrammi e codici di pericolo
Rispetto al precedente sistema EU, le novità più rilevanti sono i pittogrammi (invece dei simboli di pericolo). Se la maggior parte dei pittogrammi GHS ha una corrispondenza nel vecchio sistema, i pittogrammi GHS 04, GHS 07 e GHS 08 sono completamente nuovi.
Il sistema GHS si basa su 16 classi di pericolo fisico, 10 di pericolo per la salute umana e 3 di pericolo per l’ambiente e comprende i seguenti elementi di comunicazione:
Tabella dei 9 pittogrammi
| Descrizione | Pittogramma | Classe e categoria di pericolo: |
|---|---|---|
| Bomba che esplode GHS01 | ![]() | Esplosivi instabili Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B Perossidi organici, tipi A e B Pericolo di incendio o proiezione, divisione 1.5 Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio, divisione 1.6 |
| Fiamma GHS02 | ![]() | Gas infiammabili, categoria 1 Aerosol infiammabili, categorie 1 e 2 Liquidi infiammabili, categorie 1,2 e 3 Solidi infiammabili, categorie 1 e 2 Sostanze e miscele autoreattive, tipi B,C,D,E,F Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1 Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie 1 e 2 Sostanze e miscele che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili, categorie 1,2 e 3 Perossidi organici, tipi B,C,D,E e F |
| Fiamma su cerchio GHS03 | ![]() | Gas comburenti, categoria 1 Liquidi comburenti, categorie 1,2 e 3 |
| Bombola per gas GHS04 | ![]() | Gas sotto pressione: - Gas compressi - Gas liquefatti - Gas liquefatti refrigerati - Gas disciolti |
| Corrosione GHS05 | ![]() | Corrosivo per i metalli, categoria 1 Corrosione cutanea, categorie 1A,1B e 1C Gravi lesioni oculari, categoria 1 |
| ||
| Teschio e tibie incrociate GHS06 | ![]() | Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categorie 1, 2 e 3 |
| Punto esclamativo GHS07 | ![]() | Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categoria 4 Irritazione cutanea, categoria 2 Irritazione oculare, categoria 2 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3 |
| Pericoloso per la salute GHS08 | ![]() | Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A,1B e 2 Cancerogenicità, categorie 1A,1B e 2 Tossicità per la riproduzione, categorie 1A,1B e 2 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categorie 1 e 2 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta categorie 1 e 2 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 |
| Ambiente GHS09 | ![]() | Pericoloso per l’ambiente acquatico - Pericolo acuto, categoria 1 - Pericolo cronico, categorie 1 e 2 |