Merck
BDPH9C01EBF0
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Sinonimo/i:
tert-butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H19O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.29
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H19NO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-12(9-13)6-4-5-7-12/h4-5H,6-9H2,1-3H3
Inchi Key
FCJJOVIWSSZKBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)