Merck
BDPH9C01EFF9
Bide Pharmatech
(E)-2-Butenoyl chloride
Sinonimo/i:
(2E)-2-butenoyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H5O1Cl1
Peso molecolare:
104.54
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
Inchi Key
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)