Merck
BDPH9C020A30
Bide Pharmatech
Hexa-2,4-diyne-1,6-diyl dibenzoate
Sinonimo/i:
hexa-2,4-diyne-1,6-diyl dibenzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C20H14O4/c21-19(17-11-5-3-6-12-17)23-15-9-1-2-10-16-24-20(22)18-13-7-4-8-14-18/h3-8,11-14H,15-16H2
Inchi Key
JCZJRGIBGWSWTP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexa-2,4-diyne-1,6-diyl dibenzoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)