Merck
BDPH9C021A80
Bide Pharmatech
6,7,8,9-Tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-7-carboxylic acid
Sinonimo/i:
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-7-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H14O2
Peso molecolare:
190.24
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12(14)11-7-5-9-3-1-2-4-10(9)6-8-11/h1-4,11H,5-8H2,(H,13,14)
Inchi Key
FGVCREOLYLRJCU-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)