Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner. | CHF 91.84 |
5 g | Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner. | CHF 212.30 |
25 g | Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner. | CHF 724.56 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C63H91O14N13P1Co1
Numero CAS:
Peso molecolare:
1344.4
MDL number:
SKU del venditore: OR-7120-1G
CHF 91.84
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C62H90N13O14P.CH3.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H3;/q;;+2/p-2/t31?,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
Inchi Key
JEWJRMKHSMTXPP-WYVZQNDMSA-L
Purity
98%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?