Merck
COMH93D65BFC
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-(5-iodo-1,3-thiazol-2-yl)benzoate
Sinonimo/i:
methyl 4-(5-iodothiazol-2-yl)benzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H8O2N1S1I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.16
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H8INO2S/c1-15-11(14)8-4-2-7(3-5-8)10-13-6-9(12)16-10/h2-6H,1H3
Inchi Key
BAVRZQULDHRSHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)