Passa al contenuto
1.51237
Knurled nuts for HPLC Columns
with long bushing and PVDF cones for 6 port valves (Rheodyne)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
SB.52
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Knurled nuts with long bushing and PVDF cones for 6 port valves (Rheodyne),
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
The package contains: 2 knurled nuts; 6 PVDF double cones.
Analysis Note
visual control: passes test
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)