Merck
MXRJ2000HTL
Mobius® 2000 L Power MIX carrier w/ hoist, temp sensor, load cells
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Mobius®
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
width
1619.3 cm , 63.75 in.
weight
953 kg
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)