Merck
RIE156324326
Rieke Metals, Inc.
3,4-difluoro-4'-piperidinomethyl benzophenone
Sinonimo/i:
(3,4-difluorophenyl)[4-(1-piperidinylmethyl)phenyl]methanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.36
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C19H19F2NO/c20-17-9-8-16(12-18(17)21)19(23)15-6-4-14(5-7-15)13-22-10-2-1-3-11-22/h4-9,12H,1-3,10-11,13H2
Inchi Key
KMPUPAJNUYLMFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)