Merck
08088
p-Aminohippuric acid
puriss., ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2C6H4C(O)NHCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
EC Number:
200-518-9
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1213676
eCl@ss:
32150312
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
puriss.
assay
≥99.0% (T)
mp
199-200 °C (dec.) (lit.), 200-202 °C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)