Merck
BCS-149
CoolRack®
96 x 1 mL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122806
eCl@ss:
32032590
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
cylindrical wells
feature
for tubes 1.4 mL, wells 96, Storage Tube Module
manufacturer/tradename
BioCision BCS-149
well diam. × depth
11.1 mm × 32.7 mm
General description
Maintains temperature through direct contact with ice, dry ice, water, liquid nitrogen or other common laboratory temperature sources. Use for cooling, (snap)freezing or heating/thawing samples.
Legal Information
CoolRack is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)