Merck
CLSTAT52C01
Corning® Gosselin™ Dipper
capacity 125 mL, with Removable Handle, Blue PP with Blue Screw Cap
Sinonimo/i:
Collection Dipper, Liquid Scoop, Sampling Dipper
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104118
eCl@ss:
27270911
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polypropylene
sterility
non-sterile
feature
cap, Blue PP with Blue Screw Cap, with Removable Handle
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Corning TAT52C-01
capacity
125 mL
General description
Sampling dippers with removable handles for liquid collection, designed for hygienic sampling in environmental, food, and laboratory applications.
Application
Sample Collection
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gosselin is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Gosselin Dipper
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)