Merck
D192
[D-Ala2]-Deltorphin II
>97%, powder
Sinonimo/i:
Tyr-D-Ala-Phe-Glu-Val-Val-Gly amide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H54N8O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
782.88
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
>97%
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(C)C)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C38H54N8O10/c1-20(2)31(37(55)41-19-29(40)48)46-38(56)32(21(3)4)45-35(53)27(15-16-30(49)50)43-36(54)28(18-23-9-7-6-8-10-23)44-33(51)22(5)42-34(52)26(39)17-24-11-13-25(47)14-12-24/h6-14,20-22,26-28,31-32,47H,15-19,39H2,1-5H3,(H2,40,48)(H,41,55)(H,42,52)(H,43,54)(H,44,51)(H,45,53)(H,46,56)(H,49,50)/t22-,26+,27+,28+,31+,32+/m1/s1
InChI key
NUNBRHVOPFWRRG-RCEFDBTISA-N
Biochem/physiol Actions
Selective δ2 opioid receptor agonist
Selective δ2 opioid receptor agonist.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)