Merck
D4159
cis-13,16-Docosadienoic acid
~99% (capillary GC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H40O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.55
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~99% (capillary GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCCCC(O)=O
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)